Läs mer
N-(brommetyl)ftalimid, TRC
Produktkod. 30331568
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30331568 250 mg
1 options
Produktkod. 30331568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB846953250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Bromomethyl)phthalimide
CAS 5332-26-3
Molekylformel C9H6BrNO2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
LEDER BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(brommetyl)isoindol-1,3-Díon
Molekylvikt (g/mol) 240.05
Formel vikt 238.9582