Läs mer
N-Bromophthalimide, 98+%
Produktkod. 11454683
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454683 5 g 5g
11464683 25 g 25g
11474683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454683 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11601.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2439-85-2 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
Bromeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2439-85-2
Molekylformel C8H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 226.029
MDL-nummer MFCD00005888
InChI-nyckel MARXMDRWROUXMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75542
IUPAC-namn 2-bromisoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Bromophthalimide
Smältpunkt 204°C to 208°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 131211
Känslighet Light and moisture sensitive
Synonym n-bromophthalimide, 2-bromoisoindoline-1,3-dione, 2-bromo-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromo, n-bromophtalimide, n-bromo phthalimide, acmc-1cjlt, 2-bromobenzo c azoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-bromo
Formel vikt 226.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.