Läs mer
N-bromosuccinimid, 99 %
Produktkod. 11468456
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468456 1000 g 1000g
11478456 250 g 250g
11488456 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15922.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.40 SEK
    1458.65 SEK / 1000g
    Save 346.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177,985 g/mol
N-Bromosuccinimid är ett kemiskt reagens som används i elektrofila tillsatser och radikalersättningsreaktioner inom syntetisk organisk kemi. I Wohl-Ziegler-reaktionen är den involverad i allylisk och bensylisk bromeringsreaktion. Det används också vid alfa-bromering av karbonylderivat. I Hofmann-omlagringen används den i närvaro av en stark bas, såsom 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU) reagerar med primära amider för att producera ett karbamat. Det oxiderar silyletrar till aldehyder i närvaro av azobisisobutyronitril. Det används också för modifiering av ribosomala sulfhydrylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Bromosuccinimid är ett kemiskt reagens som används i elektrofila tillsatser och radikalersättningsreaktioner inom syntetisk organisk kemi. I Wohl-Ziegler-reaktionen är den involverad i allylisk och bensylisk bromeringsreaktion. Det används också vid alfa-bromering av karbonylderivat. I Hofmann-omlagringen används den i närvaro av en stark bas, såsom 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU) reagerar med primära amider för att producera ett karbamat. Det oxiderar silyletrar till aldehyder i närvaro av azobisisobutyronitril. Det används också för modifiering av ribosomala sulfhydrylgrupper.
Löslighet
Löslig i aceton, tetrahydrofuran, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och acetonitril. Något löslig i vatten och ättiksyra. Olösligt i eter, hexan och koltetraklorid.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, järn, järnsalter, halogenerade kolväten, aminer och metaller. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-08-5
Molekylformel C4H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 177.985
MDL-nummer MFCD00005510
InChI-nyckel PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC-namn 1-bromopyrrolidin-2,5-dion
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Bromosuccinimide
Densitet 2.098
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 113916
Merck Index 14,1438
Formel vikt 177.99
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.