Läs mer
N-bromosuccinimid, 99 %
Produktkod. 11478456
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478456 250 g 250g
11468456 1000 g 1000g
11488456 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15922.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.96 SEK
    504.65 SEK / 250g
    Save 57.31 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177,985 g/mol
N-Bromosuccinimid är ett kemiskt reagens som används i elektrofila tillsatser och radikalersättningsreaktioner inom syntetisk organisk kemi. I Wohl-Ziegler-reaktionen är den involverad i allylisk och bensylisk bromeringsreaktion. Det används också vid alfa-bromering av karbonylderivat. I Hofmann-omlagringen används den i närvaro av en stark bas, såsom 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU) reagerar med primära amider för att producera ett karbamat. Det oxiderar silyletrar till aldehyder i närvaro av azobisisobutyronitril. Det används också för modifiering av ribosomala sulfhydrylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Bromosuccinimid är ett kemiskt reagens som används i elektrofila tillsatser och radikalersättningsreaktioner inom syntetisk organisk kemi. I Wohl-Ziegler-reaktionen är den involverad i allylisk och bensylisk bromeringsreaktion. Det används också vid alfa-bromering av karbonylderivat. I Hofmann-omlagringen används den i närvaro av en stark bas, såsom 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU) reagerar med primära amider för att producera ett karbamat. Det oxiderar silyletrar till aldehyder i närvaro av azobisisobutyronitril. Det används också för modifiering av ribosomala sulfhydrylgrupper.
Löslighet
Löslig i aceton, tetrahydrofuran, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och acetonitril. Något löslig i vatten och ättiksyra. Olösligt i eter, hexan och koltetraklorid.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, järn, järnsalter, halogenerade kolväten, aminer och metaller. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-08-5
Molekylformel C4H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 177.985
MDL-nummer MFCD00005510
InChI-nyckel PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC-namn 1-bromopyrrolidin-2,5-dion
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Bromosuccinimide
Smältpunkt 175 °C till 180 °C (dekomposition)
Densitet 2.098
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 113916
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1438
Löslighetsinformation Löslig i aceton, tetrahydrofuran, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och acetonitril. Lätt löslig i vatten och ättiksyra. Olöslig i eter, hexan och koltetraklorid.
Formel vikt 177.99
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Bromosuccinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Bromosuccinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.