Läs mer
n-Bromosuccinimide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888680
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888680 1 kg 1kg
15868680 5 g 5g
15878680 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15888680 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8019491000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-08-5
Specifikationer
Smältpunkt 174°C to 179°C
Densitet 2.1 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005510
Kvantitet 1 kg
Synonym N-Bromosuccinimide, NBS, N-Bromosuccinimide
Molekylvikt (g/mol) 177.98