Läs mer
N-bromosuccinimid, TRC
Produktkod. 30006018
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006018 100 g
30007295 5 g
30007121 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB686995100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-08-5
Molekylformel C4H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 177.98
Synonym 1-Bromo-2,5-pyrrolidinedione, Bromosuccinimide, NBS, NSC 16, Succinbromimide;
IUPAC-namn 1-bromopyrrolidin-2,5-dione
LEDER BrN1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Bromosuccinimide
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Formel vikt 176.9425