Läs mer
N-bromosuccinimid, TRC
Produktkod. 30007295
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30007295 5 g
30006018 100 g
30007121 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30007295 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6869955G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128-08-5
Molekylformel C4H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 177.98
Synonym 1-Bromo-2,5-pyrrolidinedione, Bromosuccinimide, NBS, NSC 16, Succinbromimide;
IUPAC-namn 1-bromopyrrolidin-2,5-dione
LEDER BrN1C(=O)CCC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Bromosuccinimide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Formel vikt 176.9425