Läs mer
n-Butanol, max 99 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406461 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406461 25 mL 25ml
11416461 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406461 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219400125
Kemiska identifierare
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
InChI-nyckel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-namn butan-1-ol
LEDER CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butanol
Densitet 0.81g/cm3 at 21°C
Kvantitet 25 mL
Fysisk form Vätska
Formel vikt 74.12
Procent renhet 99% max.
Kvalitet Molekylärbiologi