Läs mer
Alfa Aesar™ n-Butoxyacetic acid, 95%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butoxyacetic acid |
| Kokpunkt | 234°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 132.16 |
| Procent renhet | 95% |