missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN

Produktkod. 30310136
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310136 0.5 g 0.5g
30316953 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310136 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND58880.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Butanol-1,1,2,2-D4
CAS 118104-91-9
Molekylformel C4 D4 H6 O
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol (9 CI), Butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, n-Butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Butanol-1,1,2,2-D4
InChI formel InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])CC
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuteriobutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 78.146
Formel vikt 78.098 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.