missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 118104-91-9 |
| Molekylformel | C4 D4 H6 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol (9 CI), Butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, n-Butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Butanol-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuteriobutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.146 |
| Formel vikt | 78.098 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?