missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Butyl-1,1-d2 Alcohol, CDN

Produktkod. 30322373
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322373 0.25 g -
30316829 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322373 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND66950.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Butanol-1,1-D2
CAS 32586-14-4
Molekylformel C4H8D2O
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1,1-Dideuteriobutan-1-ol
InChI formel InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i4D2
LEDER OC([2 H])([2 H])CCC
IUPAC-namn butan-1,1-d2-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 76.13
Formel vikt 76.09 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.