missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Butyl-3,3,4,4,4-d5 Alcohol, CDN

Produktkod. 30311615
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311615 0.5 g 0.5g
30321794 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30311615 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND58910.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Butanol-3,3,4,4,4-D5
CAS 64118-16-7
Molekylformel C4 D5 H5 O
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol (9 CI), Butan-3,3,4,4,4-d5-1-ol, Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, n-Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, 1-Butanol-3,3,4,4,4-D5
InChI formel InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCO
IUPAC-namn 3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 79.152
Formel vikt 79.105 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.