Läs mer
n-Butyl-3,3,4,4,4-d5 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 64118-16-7 |
| Molekylformel | C4 D5 H5 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol (9 CI), Butan-3,3,4,4,4-d5-1-ol, Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, n-Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, 1-Butanol-3,3,4,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCO |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.152 |
| Formel vikt | 79.105 g/mol |
| Visa mer |