Läs mer
N-Butyl-3-hydroxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyl-3-hydroxybenzamide |
| CAS | 15789-00-1 |
| Molekylformel | C11H15NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-7-12-11(14)9-5-4-6-10(13)8-9/h4-6,8,13H,2-3,7H2,1H3,(H,12,14) |
| LEDER | O=C(NCC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(N3C(C(Cl)=C(Cl)C=N3)=O)C=C2 |
| IUPAC-namn | N-butyl-3-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |