Läs mer
n-butyl 4-aminobensoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450908
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450908 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15450908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54690.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-25-7 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
n-Butyl-4-aminobensoat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar n-Butyl 4-aminobensoat används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Mycket svagt
löslig i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl 4-aminobenzoate
CAS 94-25-7
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kokpunkt 174°C (8 mmHg)
Molekylformel C11H15NO2
MDL-nummer MFCD00017112
Kvantitet 100 g
Beilstein 1211465
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,1512
Synonym butamben, butesin, butylcaine, butyl aminobenzoate, butesine, butoform, planoform, scuroform, scuroforme, butyl keloform
Löslighetsinformation Very slightly soluble in water.
InChI-nyckel IUWVALYLNVXWKX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC-namn butyl-4-aminobensoat
Molekylvikt (g/mol) 193.246
PubChem CID 2482
ChEBI CHEBI:3231
Formel vikt 193.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.