Läs mer
n-Butyl 4-hydroxybenzoat, 99+%
Produktkod. 11477936
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477936 250 g 250g
11467936 1000 g 1000g
11487936 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14043.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
Det används som konserveringsmedel i kosmetika som ögonskugga, foundation, solskyddsmedel, ansiktsfuktighetskräm och hudanti-aging behandling. Det används också i medicinsuspensioner och som smaktillsats i mat.
Löslighet Löslig i DMSO, etylacetat
, metanol.
Anmärkningar
Förvaras i kylskåp. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-26-8
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00016478
InChI-nyckel QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
PubChem CID 7184
IUPAC-namn butyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 67 °C till 71 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, etylacetat, metanol.
Formel vikt 194.23
Procent renhet ≥99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.