Läs mer
Thimerosal
Produktkod. 11458760
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458760 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11458760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14043.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
Det används som konserveringsmedel i kosmetika som ögonskugga, foundation, solskyddsmedel, ansiktsfuktighetskräm och hudanti-aging behandling. Det används också i medicinsuspensioner och som smaktillsats i mat.
Löslighet Löslig i DMSO, etylacetat
, metanol.
Anmärkningar
Förvaras i kylskåp. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material n-Butyl 4-hydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Smältpunkt 67 °C till 71 °C
Molekylformel C11H14O3
MDL-nummer MFCD00016478
Kvantitet 100 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Synonym butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, etylacetat, metanol.
InChI-nyckel QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn butyl-4-hydroxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 194.23
PubChem CID 7184
Formel vikt 194.23
Procent renhet ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.