Läs mer
n-butylacetat, 99,5 %, för biokemi, AcroSeal™
Produktkod. 12655047 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12655047 1 L 1 L
12653590 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12655047 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447050010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1051.59 SEK / 1 L
    Save 33.41 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butylacetat
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl acetate
Abs. 0,01 max vid 320 nm, 0,01 max vid 400 nm, 0,03 max vid 300 nm, 0,05 max vid 275 nm, 0,2 max vid 260 nm, 0,5 max vid 256 nm, 1 max vid 254 nm
Smältpunkt -78,0 °C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 127,0 °C
Flampunkt 27 °C
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,3930 till 1,3950
Kvantitet 1 L
Merck Index 15,1537
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7 g/L (20 °C)
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Biokemi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.