Läs mer
n-butylacetat, 99,5+%, för elektroniskt bruk (MOS), restfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10717582 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10717582 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10717582 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 SEK
    762.26 SEK / 1 L
    Save 27.74 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För elektroniskt bruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Smältpunkt -78,0 °C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 127,0 °C
Flampunkt 27 °C
Analysprocentintervall 99,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H12O2
Linjär formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,3930 till 1,3950
MDL-nummer MFCD00009445
Kvantitet 1 L
Beilstein 02, 130
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Merck Index 15, 1537
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7 g/L (20 °C)
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOC(C)=O
IUPAC-namn butylacetat
Molekylvikt (g/mol) 116.16
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99.5+%
Kvalitet För elektroniskt bruk (MOS)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.