missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Butyl Acetate, 99+%, for Electronic Use, Fisher Chemical™

Produktkod. 10699263 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 L
5 L
Förpackning:
Aluminum can
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10699263 5 L Aluminum can 5 L
11493543 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10699263 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4960/21
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 123-86-4
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer 9445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn butyl acetate
LEDER CCCCOC(C)=O

Specifikationer

Smältpunkt -90°C
Färg Colorless
pH 6.2
Kokpunkt 126°C
Förpackning Aluminum can
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 5 L
Ångdensitet 4
Formel vikt 116.16g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.