Läs mer
N-Butyl Acetate, 99+%, for Electronic Use, Fisher Chemical™
Produktkod. 11493543 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
5 L
Förpackning:
Aluminum can
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11493543 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
10699263 5 L Aluminum can 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493543 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4960/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
MDL-nummer 9445
Specifikationer
Smältpunkt -90°C
Färg Colorless
Kokpunkt 126°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 116.16g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.