Läs mer
n-Butylacetat, 99+%, extra rent
Produktkod. 10224660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224660 1 L Glasflaska 1 L
10294700 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10227023 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10224660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 SEK
    590.65 SEK / 1 L
    Save 89.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butylacetat
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl acetate
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -78,0 °C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 127,0 °C
Flampunkt 27 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,3930 till 1,3950
Kvantitet 1 L
Beilstein 02, 130
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Merck Index 15, 1537
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7 g/L (20 °C)
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.