Läs mer
n-butylacetat, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10770671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10770671 1 L Glasflaska 1 L
10499090 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10770671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 SEK
    871.32 SEK / 1 L
    Save 28.68 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butylacetat
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl acetate
Namnnotering 99+%
Abs. (1 cm cell vs vatten), 0,01 max vid 320 nm, 0,02 max vid 300 nm, 0,04 max. vid 275 nm, 0,15 max. vid 260 nm, 0,4 max vid 256 nm, 1 max vid 254 nm
Smältpunkt -78 °C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 127 °C
Flampunkt 27 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1,3930 till 1,395
Kvantitet 1 L
Beilstein 02, 130
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Merck Index 15, 1537
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7 g/L (20 °C)
Viskositet 0,69 mPa (25 °C)
Formel vikt 116.16
Ångtryck 13 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99+%
Kvalitet Spektroskopi
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.