Läs mer
n-butylacetat, 99+%
Produktkod. 11414017
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
11414017 2500 mL
11404017 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19412.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 SEK
    609.65 SEK / 2500ml
    Save 120.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
n-butylacetat används i stor utsträckning som lösningsmedel för cellulosanitrat, hartser, polymerer, oljor och fetter. Det används i färger, beläggningar, tryckfärger, aerosolsprayer och kosmetika. Det används som ett syntetiskt fruktsmakämne i livsmedel som godis, glass, ostar och bakade livsmedel. Inom läkemedels- och petroleumindustrin används det för extraktion och som processlösningsmedel. Det är en ingrediens av rengöringsmedel, essenser och dofter. Det används som ett analytiskt reagens för att verifiera talium, stannum och volfram samt vid bestämning av molybden och rhenium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-butylacetat används ofta som lösningsmedel för cellulosanitrat, hartser, polymerer, oljor och fetter. Det används i färger, beläggningar, tryckfärger, aerosolsprayer och kosmetika. Det används som ett syntetiskt fruktsmakämne i livsmedel som godis, glass, ostar och bakade livsmedel. Inom läkemedels- och petroleumindustrin används det för extraktion och som processlösningsmedel. Det är en ingrediens av rengöringsmedel, essenser och dofter. Det används som ett analytiskt reagens för att verifiera talium, stannum och volfram samt vid bestämning av molybden och rhenium.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, alkohol, aceton, kloroform och de flesta kolväten. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butylacetat
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl acetate
Smältpunkt -78 °C
Densitet 0.881
pH 5
Kokpunkt 124 °C till 126 °C
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Odör Fruktliknande
Linjär formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.3945
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, etyleter, alkohol, aceton, kloroform och de flesta kolväten. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 116.16
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.