Läs mer
N-butylacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10151610 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
missing translation for 'unitSize':
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10151610 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10640331 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10753504 10 L Metallburk 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10151610 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' B/4951/17
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
MDL-nummer 9445
Specifica
Smältpunkt -90 °C
Färg Färglös
pH 6.2
Kokpunkt 126 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 4
Formel vikt 116,16 g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl acetate
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.