Läs mer
N-butylacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10640331 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10640331 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10151610 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10753504 10 L Metallburk 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10640331 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4951/15
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
MDL-nummer 9445
Specifikationer
Smältpunkt -90°C
Färg Färglös
pH 6.2
Kokpunkt 126°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 1 L
Ångdensitet 4
Formel vikt 116.16g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.