Läs mer
n-Butyl Acetate-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl Acetate D12 |
| CAS | 1219799-38-8 |
| Molekylformel | C6 D12 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Acetoxybutane-d12, 1-Butyl-d9 acetate-d3, Acetic acid n-butyl ester-d12, Butyl acetate D12, Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9 ethanoate-2,2,2-d3, n-Butyl acetate-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.2322 |
| Formel vikt | 128.1591 g/mol |
| Visa mer |