missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Butyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Metal can
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivning
N-Butyl Acetate, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -90°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 6.2 |
| Kokpunkt | 126°C |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Molekylformel | C6H12O2 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Ångdensitet | 4 |
| Formel vikt | 116.16g/mol |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- n-Butyl acetate
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering