Läs mer
n-butylacetat, Solstice
Product Code. 16625883
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
175 kg
Product Code. Kvantitet
16625883 175 kg
1 options
Product Code. 16625883 Supplier Fluka Supplier No. 65530175KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38855.00 SEK
    29143.27 SEK / 175kg
    Save 9711.73 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Smältpunkt -78 °C
Färg Färglös
Densitet 0,881 g/cm3 (20 °C)
Kokpunkt 126,2 °C (10¹3 hPa)
Flampunkt 27 °C
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 175 kg
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOC(C)=O
IUPAC-namn butylacetat
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Kvalitet ACS Lösningsmedel för allmän användning