Läs mer
n-butylacetat, HPLC-grad, 99,5+%
Produktkod. 11313588
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313588 250 mL 250ml
11383578 1 L 1 L
11393578 4 x 1 L 4 L
11303588 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11313588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039197.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 SEK
    535.65 SEK / 250ml
    Save 109.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
n-butylacetat används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butylacetat
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl acetate
Smältpunkt -78 °C
Färg Färglös
Densitet 0.881 g/mL
pH 5
Kokpunkt 124 °C till 126 °C
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Odör Fruktliknande
Linjär formel CH3CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.3945
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, etyleter, alkohol, aceton, kloroform och de flesta kolväten. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 116.16
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acetate, HPLC Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.