Läs mer
n-Butylakrylat, 98+%, stab. med upp till 50 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11382166
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382166 100 mL 100ml
11392166 500 mL 500ml
11302176 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03476.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128,171 g/mol
n-butylakrylat används i polymertillverkning, textil, läderbehandling, formulering av färger och lim. Det används också vid tillverkning av homopolymerer och sampolymerer som akrylsyra och dess salter, estrar, amider, metakrylater, akrylnitril, maleater, vinylacetat, vinylklorid, vinylidenklorid, styren, butadien och omättade polyestrar. Vidare används det också för att göra vitamin B1.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
n-butylakrylat används vid polymertillverkning, textil, läderbehandling, formulering av färger och lim. Det används också vid tillverkning av homopolymerer och sampolymerer som akrylsyra och dess salter, estrar, amider, metakrylater, akrylnitril, maleater, vinylacetat, vinylklorid, vinylidenklorid, styren, butadien och omättade polyestrar. Vidare används det också för att göra vitamin B1.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter och aceton. Något blandbar med vatten och koltetraklorid.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, katalytiska metaller, tennorganiska katalysatorer, aminer, peroxider och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-32-2
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00009446
InChI-nyckel CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
IUPAC-namn butylprop-2-enoat
LEDER CCCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl acrylate
Namnnotering stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -64°C
Densitet 0.895
Kokpunkt 145°C to 146°C
Flampunkt 39°C (102°F)
Odör Fruit-like
Linjär formel CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2348
Beilstein 1749970
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,1539
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formel vikt 128.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl acrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.