Läs mer
n-Butylakrylat, 98+%, stab. med upp till 50 ppm 4-metoxyfenol
Beskrivning
n-butylakrylat används i polymertillverkning, textil, läderbehandling, formulering av färger och lim. Det används också vid tillverkning av homopolymerer och sampolymerer som akrylsyra och dess salter, estrar, amider, metakrylater, akrylnitril, maleater, vinylacetat, vinylklorid, vinylidenklorid, styren, butadien och omättade polyestrar. Vidare används det också för att göra vitamin B1.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
n-butylakrylat används vid polymertillverkning, textil, läderbehandling, formulering av färger och lim. Det används också vid tillverkning av homopolymerer och sampolymerer som akrylsyra och dess salter, estrar, amider, metakrylater, akrylnitril, maleater, vinylacetat, vinylklorid, vinylidenklorid, styren, butadien och omättade polyestrar. Vidare används det också för att göra vitamin B1.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter och aceton. Något blandbar med vatten och koltetraklorid.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, katalytiska metaller, tennorganiska katalysatorer, aminer, peroxider och halogener.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl acrylate |
| Namnnotering | stabiliserat med upp till 50 ppm 4-metoxyfenol |
| Smältpunkt | -64 °C |
| Densitet | 0.895 |
| Kokpunkt | 145 °C till 146 °C |
| Flampunkt | 39 °C (102 °F) |
| Odör | Fruktliknande |
| Linjär formel | CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3 |
| Brytningsindex | 1.418 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- n-Butyl acrylate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.