missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Butyl Alcohol-OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol-d |
| CAS | 4712-38-3 |
| Molekylformel | C4 D H9 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Butanol-d (9 CI), Butyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 1-Deuteriooxybutane, Butanol-O-d, n-Butanol-O-d, 1-Butanol-O-D, n-Butyl alcohol-OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D |
| LEDER | [2 H]OCCCC |
| IUPAC-namn | 1-deuteriooxybutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.128 |
| Formel vikt | 75.079 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?