Läs mer
n-butylbenzoat, 98 %
Produktkod. 11418866
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418866 250 g 250g
11408866 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17010.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-60-7
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00009439
InChI-nyckel XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
IUPAC-namn butylbensoat
LEDER CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl benzoate
Smältpunkt -22 °C
Densitet 1.011
Kokpunkt 250 °C
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 250 g
Beilstein 1867073
Merck Index 14,1552
Formel vikt 178.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.