Läs mer
n-butylbutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485827
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
Produktkod. 11485827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24390.AU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Det är mycket viktigt för livsmedels- och dryckesindustrin och används som parfymeringsmedel. Det används som lösningsmedel för hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är mycket viktigt för livsmedels- och dryckesindustrin och används som parfymeringsmedel. Det används som lösningsmedel för hartser.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1 g/L).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-21-7
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00009450
InChI-nyckel XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
IUPAC-namn butylbutanoat
LEDER CCCCOC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl butyrate
Smältpunkt -92°C
Densitet 0.871
Kokpunkt 164°C to 165°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Linjär formel CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1747101
Merck Index 14,1556
Löslighetsinformation Soluble in water. (1g/L).
Formel vikt 144.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.