Läs mer
n-Butylbutyrat, 99 %
Description
Det är mycket viktigt för livsmedels- och dryckesindustrin och används som parfymeringsmedel. Det används som lösningsmedel för hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är mycket viktigt för livsmedels- och dryckesindustrin och används som parfymeringsmedel. Det används som lösningsmedel för hartser.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1 g/L).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl butyrate |
| Smältpunkt | -92 °C |
| Kokpunkt | 164 °C till 165 °C |
| Flampunkt | 49 °C (120 °F) |
| Linjär formel | CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3 |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1747101 |
| Merck Index | 14,1556 |
| Formel vikt | 144.21 |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Butyl butyrate
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: Butyl butyrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.