Läs mer
n-Butyl-d9-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl-d9-amine HCl |
| CAS | 344298-86-8 |
| Molekylformel | C4 D9 H2 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, hydrochloride (9 CI), 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine hydrochloride, 1-Butylamine-D9 hydrochloride, n-Butyl-d9-amine hydrochloride, 1-Butanamine-d9 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1 H/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.653 |
| Formel vikt | 118.122 g/mol |
| Visa mer |