Läs mer
n-Butyl-d9-amine HCl, CDN
Produktkod. 30314478
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314478 0.5 g
30313676 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314478 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND25420.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl-d9-amine HCl
CAS 344298-86-8
Molekylformel C4 D9 H2 N . Cl H
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, hydrochloride (9 CI), 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine hydrochloride, 1-Butylamine-D9 hydrochloride, n-Butyl-d9-amine hydrochloride, 1-Butanamine-d9 hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1 H/i1D3,2D2,3D2,4D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 118.653
Formel vikt 118.122 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Show Less