missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Butyl-d9-amine HCl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl-d9-amine HCl |
| CAS | 344298-86-8 |
| Molekylformel | C4 D9 H2 N . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, hydrochloride (9CI), 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine hydrochloride, 1-Butylamine-D9 hydrochloride, n-Butyl-d9-amine hydrochloride, 1-Butanamine-d9 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.653 |
| Formel vikt | 118.122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?