missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Butyl-d9-amine HCl, TRC

Produktkod. 30334582
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30334582 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30334582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6931215MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material n-Butyl-d9-amine HCl
CAS 344298-86-8
Molekylformel C4 D9 H2 N . Cl H
Kvantitet 5 mg
Synonym 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, hydrochloride (9CI), 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine hydrochloride, 1-Butylamine-D9 hydrochloride, n-Butyl-d9-amine hydrochloride, 1-Butanamine-d9 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H/i1D3,2D2,3D2,4D2;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 118.653
Formel vikt 118.122
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.