Läs mer
n-butyldisulfid, 97 %
Produktkod. 11935721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11935721 500 g Glasflaska 500g
10539820 25 g Glasflaska 25g
10498050 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11935721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107925000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-45-8 | C8H18S2 | 178,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-45-8
Molekylformel C8H18S2
Molekylvikt (g/mol) 178.35
MDL-nummer MFCD00009467
InChI-nyckel CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl disulfide, butyl disulfide, disulfide, dibutyl, n-butyl disulfide, di-n-butyl disulfide, dibutyl disulphide, 5,6-dithiadecane, 1-butyldisulfanyl butane, unii-z77ef35c0q, 1-butyldisulfanyl-butane
PubChem CID 12386
IUPAC-namn 1-(butyldisulfanyl)butan
LEDER CCCCSSCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl disulfide
Färg Brun till färglös
Densitet 0.9380g/mL, 0.938
Kokpunkt 229,0 °C till 233,0 °C
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]2S2
Brytningsindex 1,4915 till 1,4935
Kvantitet 500 g
Beilstein 01,II,4
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
Formel vikt 178.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl disulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.