Läs mer
n-Butyldodekanoat, 99+%
Produktkod. 11359687
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359687 25 mL 25ml
11345047 100 mL 100ml
11385959 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042024.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-18-3 | C16H32O2 | 256,43 g/mol
n-butyldodekanoat är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-18-3
Molekylformel C16H32O2
Molekylvikt (g/mol) 256.43
MDL-nummer MFCD00042870
InChI-nyckel NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl laurate, dodecanoic acid, butyl ester, n-butyl laurate, bytyl laurate, butyl dodecylate, lauric acid butyl ester, lauric acid, butyl ester, lauric acid n-butyl ester, unii-23985ocm4h, n-butyl n-dodecanoate
PubChem CID 61015
IUPAC-namn butyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl dodecanoate
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.86 g/mL
Kokpunkt 166°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 25 mL
Beilstein 1776360
Löslighetsinformation Soluble in water,0.06006mg/L @ 25°C.
Formel vikt 256.4
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.