Läs mer
n-Butylformate, 97 %
Produktkod. 11438760
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438760 50 mL 50ml
11431578 250 mL 250ml
11421578 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13882.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 592-84-7 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-84-7
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00003296
InChI-nyckel NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
PubChem CID 11614
IUPAC-namn butylformiat
LEDER CCCCOC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl formate
Smältpunkt -92 °C
Kokpunkt 105 °C till 107 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN1128
Beilstein 1742108
Formel vikt 102.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.