Läs mer
n-Butyl L-laktat, 97+%
Produktkod. 11474904
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474904 5000 g 5000g
11464904 250 g 250g
11454904 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474904 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13821.0I
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 34451-19-9 | C7H14O3 | 146,19 g/mol
Fenofibrat formulerades med n-butyl-L-laktat, Tween 80, och ett antal samytaktiva ämnen, späddes ut med vattenfasen (antingen vatten eller sackaridlösning) och utsattes sedan för en frystorkningsprocess (FD) för att erhålla SMEPMS i nanostorlek.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Fenofibrat formulerades med n-butyl L-laktat, Tween 80, och ett antal cotensider, späddes
med vattenfasen (antingen vatten eller sackaridlösning) och utsattes sedan för en frystorkningsprocess (FD) för att erhålla SMEPMS i nanostorlek.
Löslighet Lösligt i alkohol
och vatten (42 g/L (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34451-19-9
Molekylformel C7H14O3
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00004519,MFCD00066454
InChI-nyckel MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 6999977
IUPAC-namn butyl (2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER CCCCOC(=O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl L-lactate
Densitet 0.984
Kokpunkt 185 °C till 187 °C
Flampunkt 69 °C (157 °F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 5000 g
Synonym butyl 2s-2-hydroxypropanoate, unii-33glz553p8, butyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, 2s, butyl l-lactate, --butyl l-lactate, propanoic acid,2-hydroxy-, butyl ester, 2s, +-butyl lactate, butyl-l-lactate, butyl lactate, s
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och vatten (42 g/L (25 °C)).
Formel vikt 146.19
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.