Läs mer
n-Butyllaktat, 99 %
Produktkod. 10743051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10743051 500 mL Glasflaska 500ml
10300944 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    979.65 SEK / 500ml
    Save 135.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 138-22-7 | C7H14O3 | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138-22-7
Molekylformel C7H14O3
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00004519
InChI-nyckel MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
Synonym butyl lactate, n-butyl lactate, lactic acid, butyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, butyllactate, 2-hydroxypropanoic acid butyl ester, butylester kyseliny mlecne, butyl alpha-hydroxypropionate, butyl lactate natural, fema no. 2205
PubChem CID 8738
IUPAC-namn butyl-2-hydroxipropanoat
LEDER CCCCOC(=O)C(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Butyl lactate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -43,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 185,0 °C till 187,0 °C
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4200 till 1,4220
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 42 g/L (25 c). Andra lösligheter: hydrolyser i syror och alkalier, blandbara med eteralkohol
Formel vikt 146.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.