Läs mer
n-butyllevulinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425538
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425538 100 mL 100ml
15435538 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59274.AE
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 2052-15-5 | C9H16O3 | 172.224 g/mol
Butyllevulinat användes vid syntes avγ -valerolakton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Butyllevulinat användes vid syntes avγ -valerolakton.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-15-5
Molekylformel C9H16O3
Molekylvikt (g/mol) 172.224
MDL-nummer MFCD00009449
InChI-nyckel ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl levulinate, n-butyl levulinate, butyl laevulinate, pentanoic acid, 4-oxo-, butyl ester, n-butyl laevulinate, levulinic acid, butyl ester, butyl 4-ketovalerate, 4-ketopentanoic acid butyl ester, butyl acetylpropionate, n-butyl 4-oxopentanoate
PubChem CID 16331
IUPAC-namn butyl-4-oxopentanoat
LEDER CCCCOC(=O)CCC(=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Butyl levulinate
Densitet 0.974
Kokpunkt 106°C to 108°C (5.5 mmHg)
Flampunkt 92°C (198°F)
Linjär formel CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 172.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.