Läs mer
n-Butyl Mandelate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl Mandelate |
| CAS | 14007-02-4 |
| Molekylformel | C12 H16 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-n-Butyl mandelate, AI 3-1789, Butyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, NSC 406147 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-9-15-12(14)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13H,2-3,9H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | butyl 2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.254 |
| Formel vikt | 208.11 |