Läs mer
n-Butyl methacrylate, 99%, stab. with 15-20 ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479366
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479366 500 mL 500ml
11489366 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19068.AP
 Begränsad artikel
I lager
n-butylmetakrylat används som byggsten i polymerbaserade produkter som används i färger och beläggningar, hartser, lim, toner och bläck, oljetillsatser för dentala och medicinska produkter. Dess polymerpolybutylmetakrylat (PBMA) med natriumsaltet av delvis karboximetylerat guargummi (Na-PCMGG, DS = 0,497) syntetiseras med användning av ceriumammoniumnitrat som redoxinitiator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
n-butylmetakrylat används som byggsten i polymerbaserade produkter som används i färger och beläggningar, hartser, lim, toner och bläck, oljetillsatser för dentala och medicinska produkter. Dess polymerpolybutylmetakrylat (PBMA) med natriumsaltet av delvis karboximetylerat guargummi (Na-PCMGG, DS = 0,497) syntetiseras med användning av ceriumammoniumnitrat som redoxinitiator.
Löslighet
Blandbar med etyleter och etanol. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-88-1
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00009444
InChI-nyckel SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
IUPAC-namn butyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCOC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl methacrylate
Namnnotering stabilized with 15 to 20 ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -75°C
Densitet 0.894
Kokpunkt 160°C to 163°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2227
Beilstein 773960
Löslighetsinformation Miscible with ethyl ether and ethanol. Immiscible with water.
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl methacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.