Läs mer
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine |
| CAS | 3817-11-6 |
| Molekylformel | C8 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2/c1-2-3-6-10(9-12)7-4-5-8-11/h11H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCCO)N=O |
| IUPAC-namn | N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.241 |
| Formel vikt | 174.137 |